Acetal dimetylowy 4-aminobutyraldehydu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Aminobutyraldehyde Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxybutylamine
B21072.06
B21072.14
B21072.06EA
420
PLN
B21072.06
B21072.14
Acetal dimetylowy 4-aminobutyraldehydu ≥98%
Acetal dimetylowy 4-aminobutyraldehydu
Purity: 98+%
CAS No.: 19060-15-2
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 85°/22mm
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00189373
Formuła:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133.19 g/mol Temp. Wrzenia: 85 °C (22 mmHg) Temp. Zapłonu: 59 °C (138 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00189373 Numer CAS: 19060-15-2 Numer WE (dawny EINECS): 407-690-6 ADR: 8 II |