Drukuj
Acetal dietylowy 4-aminobutyraldehydu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
103260050 103260250 103261000
ACRO103260050EA 201 PLN
ACRO103260050 ACRO103260250 ACRO103261000
Acetal dietylowy 4-aminobutyraldehydu 95%
Acetal dietylowy 4-aminobutyraldehydu
Formuła: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 196 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008227
Numer CAS: 6346-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 228-753-2
Jednostka: 2735
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm