Drukuj
1-Amino-3,3-dietoksypropan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
269850250 269851000
ACRO269850250EA 638 PLN
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-dietoksypropan 97%
1-Amino-3,3-dietoksypropan
Formuła: C₇H₁₇NO₂
Temp. Wrzenia: 72 °C (16hPa)
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142581
Numer CAS: 41365-75-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %