2,5-Piperazynodion ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
A18822.14
A18822.22
A18822.14EA
520
PLN
A18822.14
A18822.22
2,5-Piperazynodion ≥99%
2,5-Piperazynodion
Purity: 99%
CAS No.: 106-57-0
Molecular Formula: C4H6N2O2
Formula Weight: 114.10
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 112112
Merck Reference: 14,7466
MDL No.: MFCD00006009
Formuła:
C₄H₆N₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006009 Numer CAS: 106-57-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-411-5 Klasyfikacja Merck : 14,7466 |