Drukuj
2,5-Piperazynodion 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
120080250 120081000 120080050 120080010
ACRO120080250EA 324 PLN
ACRO120080250 ACRO120081000 ACRO120080050 ACRO120080010
2,5-Piperazynodion 98%
2,5-Piperazynodion
Formuła: C₄H₆N₂O₂
MW: 114.1 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006009
Numer CAS: 106-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-411-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)