Drukuj
Glikol polietylenowy 35000 stabilised for synthesis pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 35,000
Stabilizacja: Stabilised with 2-tert-butyl-4-methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18892.1000 8.18892.5000
8.18892.1000EA 250 PLN
8.18892.1000 8.18892.5000
Glikol polietylenowy 35000 stabilised for synthesis pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 35000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 60…65 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hydroxyl value 3-4
Melting range (lower value) ≥ 62 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Average molecular mass 28000 - 38000
Identity (IR) passes test