Diethyl phenyl orthoformate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21498.09
B21498.18
B21498.09EA
367
PLN
B21498.09
B21498.18
Diethyl phenyl orthoformate ≥97%
Diethyl phenyl orthoformate
Purity: 97%
CAS No.: 14444-77-0
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4810
Melting Point: -26°
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 1872634
MDL No.: MFCD00009228
Formuła:
C₁₁H₁₆O₃ MW: 196.25 g/mol Temp. Wrzenia: 103…104 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1.015 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009228 Numer CAS: 14444-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-421-9 |