Tiazolidyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26427.03
H26427.06
H26427.03EA
124
PLN
H26427.03
H26427.06
Tiazolidyna ≥97%
Tiazolidyna
Purity: 97%
CAS No.: 504-78-9
Molecular Formula: C3H7NS
Formula Weight: 89.16
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5545
Odour: Characteristic
Boiling Point: 165°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005211
Formuła:
C₃H₇NS Temp. Wrzenia: 165 °C Gęstość: 1,131 Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005211 Numer CAS: 504-78-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-002-5 ADR: 3,III |