Drukuj
Tiazolidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 179 PLN
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Tiazolidyna 98%
Tiazolidyna
Formuła: C₃H₇NS
Temp. Wrzenia: 72…75 °C (25 mmHg)
Gęstość: 1,131 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005211
Numer CAS: 504-78-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-002-5
Jednostka: 2924
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %