5-Decyne ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13050.09
A13050.18
A13050.09EA
529
PLN
A13050.09
A13050.18
5-Decyne ≥98%
5-Decyne
Purity: 98%
CAS No.: 1942-46-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4330
Odour: Petrol-like
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 1697840
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00027277
Formuła:
C₁₀H₁₈ Temp. Wrzenia: 177…178 °C Gęstość: 0,770 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027277 Numer CAS: 1942-46-7 Jednostka: 3295 ADR: 3,III |