Drukuj

Kwas octowy lodowaty, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115687607.1000 115687607.0500 115687607.2500 115687607.5000 115687607.9010 115687607.0250
CHMP115687607.1000EA 95.3 PLN
CHMP115687607.1000 CHMP115687607.0500 CHMP115687607.2500 CHMP115687607.5000 CHMP115687607.9010 CHMP115687607.0250
Kwas octowy lodowaty, czysty reagent analityczny
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
Temp. Wrzenia: 118 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR