Izomaślanooctan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate, Methyl 4-methyl-3-oxovalerate
L16216.14
L16216.22
L16216.14EA
381
PLN
L16216.14
L16216.22
Izomaślanooctan metylu ≥98%
Izomaślanooctan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 42558-54-3
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -75°
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 1857823
MDL No.: MFCD00040499
Formuła:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.17 g/mol Temp. Wrzenia: 192 °C Temp. topnienia: –75 °C Gęstość: 1.010 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040499 Numer CAS: 42558-54-3 Numer WE (dawny EINECS): 418-900-0 |