Izomaślanooctan etylu ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
L09016.06
L09016.14
AB171496.0025
L09016.06EA
202
PLN
L09016.06
L09016.14
ABCRAB171496.0025
Izomaślanooctan etylu ≥94%
Izomaślanooctan etylu
Purity: 94%
CAS No.: 7152-15-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -9°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 636726
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009198
Formuła:
C₈H₁₄O₃ MW: 158.2 g/mol Temp. Wrzenia: 172…174 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 0.980 Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009198 Numer CAS: 7152-15-0 Numer WE (dawny EINECS): 230-491-9 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |