Drukuj
Izomaślanooctan etylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
383440100 383440500
ACRO383440100EA 490 PLN
ACRO383440100 ACRO383440500
Izomaślanooctan etylu 95%
Izomaślanooctan etylu
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 173 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 0.981 g/cm³
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009198
Numer CAS: 7152-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 230-491-9
Jednostka: 3272
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Mixture of tautomers)