Drukuj
2-Metylotioetanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 351 PLN
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-Metylotioetanol 99%
2-Metylotioetanol
Formuła: C₃H₈OS
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002908
Numer CAS: 5271-38-5
Numer WE (dawny EINECS): 226-090-3
Jednostka: 3334
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %