Drukuj
Zinc(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
230006-250G 230006-25G
SIAL230006-250GEA 3530 PLN
SIAL230006-250G SIAL230006-25G
Zinc(II) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc(II) nitrate hydrate
Formuła: N₂O₆Zn·H₂O
MW: 207.42 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149888
Numer CAS: 13778-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1 II