Drukuj
Azotan wapnia hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
202967-10G 202967-50G
SIAL202967-10GEA 365 PLN
SIAL202967-10G SIAL202967-50G
Azotan wapnia hydrat, Sigma-Aldrich®
Azotan wapnia hydrat
Formuła: Ca(NO₃)₂·H₂O
MW: 182.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149604
Numer CAS: 35054-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-332-1
Jednostka: 1454
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,01687