Dilithium tetraborate trihydrate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10358.22
A10358.36
A10358.22EA
269
PLN
A10358.22
A10358.36
Dilithium tetraborate trihydrate 96%
Dilithium tetraborate trihydrate
Purity: 96%
CAS No.: 37195-62-3
Molecular Formula: Li2B4O7.3H2O
Formula Weight: 223.17 (169.12anhy)
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00167253
Formuła:
B₄Li₂O₇·3H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00167253 Numer CAS: 37195-62-3 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,5524 |