Kwas octowy 6%, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
425687325.0500
425687325.1000
425687325.5000
CHMP425687325.0500EA
25.7
PLN
CHMP425687325.0500
CHMP425687325.1000
CHMP425687325.5000
Kwas octowy 6%, pure
Kwas octowy
Formuła:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Temp. Wrzenia: 118 Temp. topnienia: 17 Temp. Zapłonu: 38.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 |
|