Drukuj

Kwas octowy 45%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425687327.1000 425687327.2500 425687327.5000
CHMP425687327.1000EA 53.5 PLN
CHMP425687327.1000 CHMP425687327.2500 CHMP425687327.5000
Kwas octowy 45%, czysty
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR