Kwas octowy 35%, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
425687344.1000
425687344.2500
425687344.5000
CHMP425687344.1000EA
53
PLN
CHMP425687344.1000
CHMP425687344.2500
CHMP425687344.5000
Kwas octowy 35%, pure
Kwas octowy
Formuła:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Temp. Wrzenia: 118 Temp. topnienia: 17 Temp. Zapłonu: 38.5 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036152 Numer CAS: 64-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7 Jednostka: 2790 ADR: 8 III |
|