Drukuj
tert-Butyllithium 1.7 mol/l in pentane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: t-Butyllithium
M-Clarity™ quality level = MQ200
186198-100ML 186198-1L
SIAL186198-100MLEA 397 PLN
SIAL186198-100ML SIAL186198-1L
tert-Butyllithium 1.7 mol/l in pentane, Sigma-Aldrich®
tert-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Numer MDL: MFCD00008795
Numer CAS: 594-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-831-5
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I