Drukuj
sec-Butyllithium 1.4 mol/l in cyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: s-Butyllithium
M-Clarity™ quality level = MQ200
195596-100ML 195596-1L 195596-800ML
SIAL195596-100MLEA 331 PLN
SIAL195596-100ML SIAL195596-1L SIAL195596-800ML
sec-Butyllithium 1.4 mol/l in cyclohexane, Sigma-Aldrich®
sec-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Numer MDL: MFCD00009323
Numer CAS: 598-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-927-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2 I