Drukuj
Cyjanomrówczan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E18859-10G E18859-50G
SIALE18859-10GEA 367 PLN
SIALE18859-10G SIALE18859-50G
Cyjanomrówczan etylu, Sigma-Aldrich®
Cyjanomrówczan etylu
Formuła: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Numer MDL: MFCD00001836
Numer CAS: 623-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-797-9
Jednostka: 3275
ADR: 6.1 II