Drukuj
Cyjanomrówczan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
118300100 118300500
ACRO118300100EA 346 PLN
ACRO118300100 ACRO118300500
Cyjanomrówczan etylu 99%
Cyjanomrówczan etylu
Formuła: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 24 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001836
Numer CAS: 623-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-797-9
Jednostka: 2929
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %