Drukuj
2-Amino-4-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-chloropyrimidin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
661325-1G 661325-5G
SIAL661325-1GEA 93 PLN
SIAL661325-1G SIAL661325-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formuła: C₄H₄ClN₃
Numer MDL: MFCD00038021
Numer CAS: 3993-78-0