Drukuj
Monochlorowodorek L(+)-ornityny
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonim: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
17190-1 17190-2
BMOL17190-1EA 0 PLN
BMOL17190-1 BMOL17190-2
Monochlorowodorek L(+)-ornityny
Monochlorowodorek L(+)-ornityny
Formuła: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168.62 g/mol
Numer MDL: MFCD00064562
Numer CAS: 3184-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-678-6