Drukuj
Monochlorowodorek L(+)-ornityny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-Orn-OH Hydrochloride, H-Orn-OH·HCl
129560250 129561000 129565000
ACRO129560250EA 218 PLN
ACRO129560250 ACRO129561000 ACRO129565000
Monochlorowodorek L(+)-ornityny 99%
Monochlorowodorek L(+)-ornityny
Formuła: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168.62 g/mol
Temp. topnienia: 245 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064562
Numer CAS: 3184-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-678-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (5 % in 1 N HCl) Clear colorless
Specific optical rotation +21° to +24° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)