Drukuj
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/L Bi w 5% kwasie azotowym (from Bi) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88054.AE 88054.AP
88054.AEEA 324 PLN
88054.AE 88054.AP
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/L Bi w 5% kwasie azotowym (from Bi) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certyfikaty: Traceable to NIST