Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/L Bi w 5% kwasie azotowym (from Bi) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13822.AD
13822.AE
13822.AP
13822.ADEA
433
PLN
13822.AD
13822.AE
13822.AP
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/L Bi w 5% kwasie azotowym (from Bi) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certyfikaty: Traceable to NIST