Drukuj
Roztwór wzorcowy bizmutu, 10000 mg/L Bi w 5% kwasie azotowym (from Bi) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14388.AD 14388.AE 14388.AP
14388.ADEA 858 PLN
14388.AD 14388.AE 14388.AP
Roztwór wzorcowy bizmutu, 10000 mg/L Bi w 5% kwasie azotowym (from Bi) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certyfikaty: Traceable to NIST