Roztwór wzorcowy berylu, 1000 mg/L Be w 5% kwasie azotowym (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13848.AD
13848.AE
13848.ADEA
428
PLN
13848.AD
13848.AE
Roztwór wzorcowy berylu, 1000 mg/L Be w 5% kwasie azotowym (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Certyfikaty: Traceable to NIST