Drukuj
Roztwór wzorcowy berylu, 10000 mg/L Be w 5% kwasie azotowym (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14406.AE 14406.AD 14406.AP
14406.AEEA 1200 PLN
14406.AE 14406.AD 14406.AP
Roztwór wzorcowy berylu, 10000 mg/L Be w 5% kwasie azotowym (from BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Certyfikaty: Traceable to NIST