Chlorowodorek DL-ornityny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
A18173.06
A18173.14
A18173.18
A18173.06EA
368
PLN
A18173.06
A18173.14
A18173.18
Chlorowodorek DL-ornityny ≥99%
Chlorowodorek DL-ornityny
Purity: 99%
CAS No.: 1069-31-4
Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl
Formula Weight: 168.62
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4153338
Formuła:
C₅H₁₂N₂O₂·HCl MW: 168.62 g/mol Temp. topnienia: ∼ 225 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065398 Numer CAS: 1069-31-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-956-0 |