Drukuj
Chlorowodorek DL-ornityny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: H-DL-Orn-OH·HCl, 2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, DL-Ornithine monohydrochloride
347000250 347000050 347001000
ACRO347000250EA 679 PLN
ACRO347000250 ACRO347000050 ACRO347001000
Chlorowodorek DL-ornityny 99%
Chlorowodorek DL-ornityny
Formuła: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168.62 g/mol
Temp. topnienia: 291 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065398
Numer CAS: 1069-31-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-956-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %