Drukuj
Tert-butanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
359270-100G 359270-500G 359270-5G
SIAL359270-100GEA 307 PLN
SIAL359270-100G SIAL359270-500G SIAL359270-5G
Tert-butanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Tert-butanolan sodu
Formuła: C₄H₉NaO
MW: 96.1 g/mol
Numer MDL: MFCD00040575
Numer CAS: 865-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-741-9
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 II