Drukuj
Tert-butanolan sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
8.18374.0100EA 225 PLN
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
Tert-butanolan sodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tert-butanolan sodu
Formuła: C₄H₉NaO
MW: 96.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040575
Numer CAS: 865-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-741-9
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 (8) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 263 °C
Molar Mass 96.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3