Tert-butanolan sodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
A19942.22
A19942.0E
A19942.36
A19942.22EA
439
PLN
A19942.22
A19942.0E
A19942.36
Tert-butanolan sodu ≥97%
Tert-butanolan sodu
Purity: 97%
CAS No.: 865-48-5
Molecular Formula: C4H9NaO
Formula Weight: 96.11
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3654215
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00040575
Formuła:
C₄H₉NaO MW: 96.1 g/mol Gęstość: 0.785 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040575 Numer CAS: 865-48-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-741-9 Jednostka: 3206 ADR: 4.2 II |