Drukuj
Tert-butanolan sodu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
252550050 252551000 252550025 252555000
ACRO252550050EA 186 PLN
ACRO252550050 ACRO252551000 ACRO252550025 ACRO252555000
Tert-butanolan sodu 99%, pure
Tert-butanolan sodu
Formuła: C₄H₉NaO
Temp. topnienia: 180 °C
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040575
Numer CAS: 865-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-741-9
Jednostka: 3206
ADR: 4.2,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤1.5 %