Drukuj
tert-butanolan litu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
44133.04 44133.09 44133.18
44133.04EA 444 PLN
44133.04 44133.09 44133.18
tert-butanolan litu ≥99.9% (metals basis)
tert-butanolan litu
Purity: 99.9% CAS No.: 1907-33-1 Molecular Formula: C4H9LiO Formula Weight: 80.06 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: ca 150° dec. Beilstein Reference: 3620018 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00050479
Formuła: C₄H₉LiO
MW: 80.06 g/mol
Temp. topnienia: ∼ 150 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050479
Numer CAS: 1907-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-611-5
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 II