Drukuj
tert-butanolan litu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 942 PLN
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
tert-butanolan litu 99%
tert-butanolan litu
Formuła: C₄H₉LiO
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050479
Numer CAS: 1907-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-611-5
Jednostka: 2925
ADR: 4.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)