2,6-Dichloro-p-benzochinon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H27542.14
H27542.06
H27542.14EA
2750
PLN
H27542.14
H27542.06
2,6-Dichloro-p-benzochinon ≥97%
2,6-Dichloro-p-benzochinon
Purity: 98%
CAS No.: 697-91-6
Molecular Formula: C6H2Cl2O2
Formula Weight: 176.98
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD00037159
Formuła:
C₆H₂Cl₂O₂ Temp. topnienia: 119…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00037159 Numer CAS: 697-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-810-0 |