Chloromrówczan chlorometylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 22128-62-7
Molecular Formula: C2H2Cl2O2
Formula Weight: 128.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4295
Odour: Acrid
Melting Point:
Formuła:
C₂H₂Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 107…108 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 1,465 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) |
Numer MDL:
MFCD00077688 Numer CAS: 22128-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 244-793-3 Jednostka: 2745 ADR: 6.1,II |