Drukuj
tert-butylan potasowy 20% in THF for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 368 PLN
8.43849.0050 8.43849.0250
tert-butylan potasowy 20% in THF for synthesis, Sigma-Aldrich®
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 2920
ADR: 8 (3) I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)