Maślanooctan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
A12786.18
A12786.30
A12786.18EA
289
PLN
A12786.18
A12786.30
Maślanooctan etylu ≥98%
Maślanooctan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 3249-68-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -44°
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 507689
MDL No.: MFCD00009401
Formuła:
C₈H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 94…95 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –44 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009401 Numer CAS: 3249-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-835-9 |