Drukuj
Maślanooctan etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
118190250 118191000
ACRO118190250EA 169 PLN
ACRO118190250 ACRO118191000
Maślanooctan etylu 98%
Maślanooctan etylu
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 104 °C (22 mmHg)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009401
Numer CAS: 3249-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 221-835-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %