4-Piperydynometanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Piperidin-4-ylmethanol
L17964.06
L17964.14
L17964.06EA
706
PLN
L17964.06
L17964.14
4-Piperydynometanol ≥97%
4-Piperydynometanol
Purity: 97%
CAS No.: 6457-49-4
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₃NO Temp. Wrzenia: 118…120 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 57…61 °C Gęstość: 0,997 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00174228 Numer CAS: 6457-49-4 ADR: 8,III |