Drukuj
4-Piperydynometanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Piperidin-4-ylmethanol
380630050 380630250
ACRO380630050EA 452 PLN
ACRO380630050 ACRO380630250
4-Piperydynometanol 98%
4-Piperydynometanol
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174228
Numer CAS: 6457-49-4
Jednostka: 3263
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 62 °C
GC ≥97.5 %