3-Piperydynometanol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Hydroxymethyl)piperidine
L04264.06
L04264.14
L04264.06EA
235
PLN
L04264.06
L04264.14
3-Piperydynometanol 96%
3-Piperydynometanol
Purity: 96%
CAS No.: 4606-65-9
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₃NO Temp. Wrzenia: 236 °C Temp. topnienia: 58…62 °C Gęstość: 1,025 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005997 Numer CAS: 4606-65-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-013-0 ADR: 8,III |