Drukuj
2-Piperidinemethanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 831 PLN
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinemethanol 97%
2-Piperidinemethanol
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 100…102 °C (8hPa)
Temp. topnienia: 58…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005987
Numer CAS: 3433-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 222-333-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %